Rifampicin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy- 2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl- 1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca- [1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan- 1,11(2H)-dion-21-acetatRifampin
ENZOALX380071M100EA 59.2 CHF
ENZOALX380071M100
Rifampicin
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Melting Pt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-Nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382