Kanamycinsulfat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Gefahr
ENZOALX380049G005EA 96.6 CHF
ENZOALX380049G005
Kanamycinsulfat
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9