Natriumbutyrat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Buttersäure Natriumsalz
ENZOALX270301G001EA 272 CHF
ENZOALX270301G001
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Melting Pt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6