L(+)-Arginin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
|
Achtung
|
Synonyms:
(S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
, (S)-(+)-Arginin
, H-L-Arg-OH
, L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
, H-Arg-OH
ENZOALX101004G025EA
59.2
CHF
ENZOALX101004G025
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ MW: 174,2 g/mol Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa) Melting Pt: 238 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS-Nummer: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)