Mikrotiterplatten-Spülmaschine, Wellwash™
Lieferant: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
5165000 5165040
736-0422EA 6140 CHF
736-0422 736-3008
Mikrotiterplatten-Spülmaschine, Wellwash™
Mikrotiterplatten-Washer
Waschen Sie 96-Well-Platten sicher mit der Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikrotiterplatten-Spülmaschine, einer benutzerfreundlichen, zuverlässigen Mikrotiterplattenstreifen-Spülmaschine für routinemäßige ELISA-Anwendungen. Die Wellwash verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche, lokale Sprachversionen und einen USB-Anschluss für optimale Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit.
  • Großes, übersichtliches Farbdisplay und Tastenfeld für einfache und bequeme Anwendung
  • Logische und intuitive Benutzeroberfläche für eine schnelle Protokollentwicklung
  • Die einfach zu bedienende Software erfordert nur eine minimale Schulung für einen schnellen Start
  • Drucklose Flaschen sind sicher in der Anwendung
  • Aus Sicherheitsgründen sind Füllstandssensoren sowohl in der Wasch- als auch in der Abfallflasche vorhanden
  • Die automatische Prime-Funktion gewährleistet eine sichere Leistung
  • Der Aerosoldeckel verhindert die Aerosolbildung von Infektionskrankheiten
  • Der Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist
  • Wellwash wurde entwickelt, um überschüssige Flüssigkeit effizient aus den Wells zu entfernen
  • Geringe Restvolumina sorgen für eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Für ELISA-basierte Assays empfohlen.
Bestellinformation: Ein Jahr Garantie.
Lieferumfang: Enthält 1×2 L Waschflasche, 1×2 L Abfallflasche, 1×8 oder 1×12 Waschkopf, Aerosoldeckel.