γ-Linolensäure ≥99,0% (durch GC), farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäurecis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäure
ENZOBMLFA0061000EA 263 CHF
ENZOBMLFA0061000
γ-Linolensäure ≥99,0% (durch GC), farbloses Öl
γ-Linolensäure
Antitumor agent.
Antitumor activity. Beneficial effects in liver cancer patients.
Soluble in 100% ethanol.
Formel: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065718
CAS-Nummer: 506-26-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/39/45403839.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (GC) and one spot by TLC