N-Acetyl-L-cystein
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäureAc-Cys-OH(R)-(+)-N-Acetylcystein
ENZOALX105005G005EA 60.5 CHF
ENZOALX105005G005
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Bitte beachten Research use only.
Formel: C₅H₉NO₃S
MW: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/18/45347418.jpg