Integra® Pneumatische Ventile, 12,7 mm Öffnung, 3-Wege
Lieferant: ENTEGRIS
D8-3C-8S3 D8-3C-8F-3 D8-3C-12F D8-3C-12F-3 D8-3C-12N D8-3C-12P D8-3C-12S1 D8-3C-12S3 D8-3C-8F D8-3C-8N D8-3C-8S1 D8-3C-8S2 D8-3C-8F-OM
ENTED8-3C-8S3EA 0 CHF
ENTED8-3C-8S3 ENTED8-3C-8F-3 ENTED8-3C-12F ENTED8-3C-12F-3 ENTED8-3C-12N ENTED8-3C-12P ENTED8-3C-12S1 ENTED8-3C-12S3 ENTED8-3C-8F ENTED8-3C-8N ENTED8-3C-8S1 ENTED8-3C-8S2 ENTED8-3C-8F-OM
Integra® Pneumatische Ventile, 12,7 mm Öffnung, 3-Wege
Ventile Elliptische Ventile
Dieses hochreine Umleitungsventil minimiert den Platzbedarf bei chemischen Anwendungen, einschließlich CMP-Schlämmen.
  • Alle medienberührten Teile bestehen aus PFA und bieten so chemische Beständigkeit bei hochreinen, korrosiven chemischen Anwendungen
  • Keine Metalle oder Elastomere im sekundären Sicherheitsbereich verbessern Zuverlässigkeit und Sauberkeit
PVDF-Antriebskomponenten und keine externen Metallteile bedeuten ein geringeres Kontaminationspotenzial im Falle eines Medienlecks oder der Einwirkung rauer äußerer Umgebungen.
Ideal für Anwendungen am Einsatzort, wenn ein geringer Durchfluss erforderlich ist, einschließlich der Handhabung hochreiner, korrosiver Chemikalien, der Lieferung kleiner Mengen von Chemikalien in großen Mengen, Nassätz- und Reinigungschemikalien (WEC) und Chemikalienleitungen mit einer Größe von 12,7 mm oder mehr.
Das Design des FlareLock II-Anschlusses kombiniert die Haltekraft eines geriffelten Rohrs, die Sicherheit eines Verriegelungshülsenmechanismus und das kompakte, leckagefreie Design des Flaretek-Anschlusskörpers. Der Anschlusskörper, der geteilte Sicherungsring und die Mutter bestehen aus PFA-Material. Ein spezielles FlareLock II-Anschlussnutwerkzeug ist ebenfalls erhältlich.