WHEATON® FTA® Aufbewahrungsboxen für Nukleinsäuresammlungen
Lieferant: DWK Life Sciences
W651611 W651612
479-2126EA 74.8 CHF
479-2126 479-2127
WHEATON® FTA® Aufbewahrungsboxen für Nukleinsäuresammlungen
Boxen Kryoboxen
Aufbewahrungsboxen bieten eine ideale Methode zum Dosieren/Aufbewahren von FTA®-Nukleinsäure-Sammelbeuteln.
  • Wasserabweisendes Faserplattenmaterial sorgt für längere Haltbarkeit
  • Zur Verwendung mit kleinen oder großen FTA-Karten
  • Bietet Platz für zwei Reihen von 76,2 mm FTA-Kartenhüllen oder eine Reihe von 152,4 FTA-Kartenhüllen
  • Herausnehmbarer Teiler zur Verwendung mit kleineren Hüllen
  • Zur Verwendung bei RT, +4, −20 °C oder kälter
Aufbewahrungsboxen sind ideal für die Nukleinsäuresammlung.