Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Lieferant: Greiner Bio-One
616201_4000 623201_4000 667201_10000 716201_500 717201_500
211-2520EA 185 CHF
211-2520 211-2521 211-2522 525-0489 525-0490
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP.
  • Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Für Systeme von Eppendorf verfügbar (außer 211-2522: Vitatron und 211-2524: Roche)
  • Frei von RNase, DNase und humaner DNA, sind nicht pyrogen