Mehrzweckgefäße
Lieferant: Greiner Bio-One
189170_700 219102_300 201170_400 225170_120 229170_48 229180_48 225180_120 224170_160 201150_400 201151_400 201152_400 201171_400 201172_400 189171_700 189175_700
GREI189170_700EA 176 CHF
GREI189170_700 GREI219102_300 212-3164 216-0600 216-0602 216-0603 216-0601 GREI224170_160 216-0595 GREI201151_400 216-0596 GREI201171_400 216-0597 GREI189171_700 GREI189175_700
Mehrzweckgefäße
Probenbehälter Universalbehälter
PS, glasklar, mit Schnappdeckel oder Schraubverschluss
  • Hergestellt unter aseptischen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse II
  • Nur zum Einmalgebrauch
  • Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Universell für akademische und medizinische Anwendungen einsetzbar.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904