Leucosep™ Röhrchen mit poröser Trennwand und Schraubverschluss
Lieferant: Greiner Bio-One
227290_300 163290_500 163288_500 163290BE 227288_250
720-1840EA 1580 CHF
720-1840 GREI163290_500 GREI163288_500 GREI163290BE GREI227288_250
Leucosep™ Röhrchen mit poröser Trennwand und Schraubverschluss
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Leucosep™ Röhrchen wurden für die optimale Trennung von Lymphozyten und peripheren mononukleären Zellen aus menschlichem Vollblut und Knochenmark mittels Dichtegradientenzentrifugation entwickelt.
  • Vereinfachtes Befüllen durch eine transparente, poröse Trennwand aus hochwertigem Polyethylen
  • Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
  • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten, keine Rekontamination mit Erythrozyten, keine Blockierung von Markermolekülen
  • Sterile Röhrchen
  • Röhrchen mit konischem Boden, graduiert, aus Polypropylen
  • Nur für den einmaligen Gebrauch konzipiert
Das Hauptmerkmal dieser Röhrchen ist die transparente, poröse, biologisch inerte Barriere aus hochwertigem Polyethylen
Sterile Röhrchen bieten verbesserte Ausbeuten und Rückgewinnungen, Anreicherungen mit höherer Reinheit und den Vorteil verkürzter Zeiten bei der Verfahrensvorbereitungen. Polypropylenröhrchen haben konische Böden und aufgedruckte blaue Graduierungsmarkierungen. Lieferung mit HDPE-Schraubverschluss Für den Einmalgebrauch vorgesehen.
Effiziente Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark. Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen. Keine zusätzliche Laborausstattung erforderlich. Anreicherung direkt aus Vollblut. Die vorgefüllten Röhrchen werden mit 1,077 g/mL Trennmedium geliefert und verfügen über poröse Trennwände an der 3-m-Teilung. Probenvolumen: 15 bis 30 ml Blut.