WHEATON® konische, graduierte Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Lieferant: DWK Life Sciences
380100 380110 380220 380230 380240
WHEA380100EA 529 CHF
WHEA380100 WHEA380110 WHEA380220 WHEA380230 WHEA380240
WHEATON® konische, graduierte Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Ideal für Zentrifugation und allgemeine Flüssigkeitshandhabung, insbesondere in Biowissenschaftsanwendungen, da das Risiko einer Kreuzkontamination vermieden wird.
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen in medizinischer Qualität
  • Ausgestattet mit auslaufsicheren HDPE-Kappen
  • Optional mit 15 oder 50 ml Fassungsvermögen
  • Klare, schwarz gedruckte Graduierungen mit großem weißen Beschriftungsbereich
  • Steril von ETO geliefert
  • DNase-/RNase-frei, nicht pyrogen geliefert <0,25 EU/ml
  • In Beuteln verpackt