Salpetersäure 60% in Wasser, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Nitric acid solution
133620010
133620025
133620011
133620026
ACRO133620010EA
53.4
CHF
ACRO133620010
ACRO133620025
ACRO133620011
ACRO133620026
Salpetersäure 60% in Wasser, reinst
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: ∼120 °C (1013 hPa) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1.33 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Titration with NaOH | 59.0 to 63.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 7.6 to 8.2 % H |
Specific optical rotation | +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform) |