Salpetersäure Reag. Ph. Eur. 1058402
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87880.180EA 101 CHF
87880.180
Salpetersäure Reag. Ph. Eur. 1058402
Salpetersäure
Content: about 125 g/L of HNO3 (Mr 63.0).
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Siedepunkt: ~86 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Performance test passes test (125 g/l)