Phenoxyacetylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Phenoxyacetyl chloride
A13761.18
A13761.30
A13761.18EA
117
CHF
A13761.18
A13761.30
Phenoxyacetylchlorid ≥98%
Phenoxyacetylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 701-99-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Irritating
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 607585
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000726
Formel:
C₈H₇ClO₂ Siedepunkt: 225…226 °C Melting Pt: 28…30 °C Dichte: 1.235 Flash-Pt: 108 °C (226 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000726 CAS-Nummer: 701-99-5 EINECS: 211-862-4 UN: 3265 ADR: 8,II |