di-Natriumoxalat 0.05 M (COO)2Na2 Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 70.33 CHF
35240-1L 35240-20L
di-Natriumoxalat 0.05 M (COO)2Na2 Volumetric, Fluka™
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,08723
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002