Chloramphenicol

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

EMR110025 EMR110050 EMR110100
EURLEMR110025EA 0 CHF
EURLEMR110025 EURLEMR110050 EURLEMR110100
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR