Chloramphenicol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROOMM0516.00EA 2150 CHF
PROOMM0516.00
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323,13 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087