Chloramphenicol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B20841.14EA
76.1
CHF
B20841.14
B20841.22
Chloramphenicol ≥99%
Chloramphenicol
Inhibitor of translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step
Formel:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ MW: 323,13 g/mol Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa) Melting Pt: 149…152 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078159 CAS-Nummer: 56-75-7 EINECS: 200-287-4 Merck Index: 14,2077 |