Calciumsulfat gesättigte Lösung in Wasser Reag. Ph. Eur. 1015201
Lieferant: VWR Chemicals
87803.290EA 321 CHF
87803.290
Calciumsulfat gesättigte Lösung in Wasser Reag. Ph. Eur. 1015201
Calcium sulphate
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3