Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
185611000.EA 92.4 CHF
185611000.
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Flash-Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.05 M
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %