Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
42967.AC
42967.AE
42967.AP
42967.AA
42967.ACEA
129
CHF
42967.AC
42967.AE
42967.AP
42967.AA
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel:
C₂H₉BS Siedepunkt: ∼44 °C (Zers.) Melting Pt: –38 °C Dichte: 0,801 Flash-Pt: –1 °C (31 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013189 CAS-Nummer: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3,II |