Bariumchlorid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009302
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87784.290EA 174 CHF
87784.290
Bariumchlorid 0.15 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1009302
Barium chloride
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III