Ammoniumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1006701
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
87775.290EA 170 CHF
87775.290
Ammoniumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1006701
Ammoniumthiocyanat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6