Ammoniaklösung 20%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
WAKO631-04671EA 0 CHF
WAKO631-04671
Ammoniaklösung 20%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III