5α-Cholestan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
165600010 165602500 165600050
ACRO165600010EA 286 CHF
ACRO165600010 ACRO165602500 ACRO165600050
5α-Cholestan 98+%
5α-Cholestan
Formel: C₂₇H₄₈
MW: 372.68 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 78…81 °C
Dichte: 0.9133
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066412
CAS-Nummer: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +23° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)