(±)-3-Hydroxybuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 172 CHF
H30426.06 H30426.14
(±)-3-Hydroxybuttersäure ≥98%
(±)-3-Hydroxybuttersäure
Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546
Formel: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…39 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004546
CAS-Nummer: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 14,4816