(±)-3-Hydroxybuttersäure, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
43354.14
43354.06
43354.14EA
633
CHF
43354.14
43354.06
(±)-3-Hydroxybuttersäure, tech.
(±)-3-Hydroxybuttersäure
CAS No.: 300-85-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.10
Flash Point:
Formel:
C₄H₈O₃ MW: 104,11 g/mol Siedepunkt: 130 °C (12 mmHg) Melting Pt: 33…34 °C Dichte: 1.13 Flash-Pt: >112 °C (234 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004546 CAS-Nummer: 300-85-6 EINECS: 206-099-9 Merck Index: 14,4816 |