5-Chlor-2,3-diaminopyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloropyridine-2,3-diyldiamine, 5-Chloropyridine-2,3-diamine, 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 47.1 CHF
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chlor-2,3-diaminopyridin 97%
5-Chlor-2,3-diaminopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Siedepunkt: 338.9 °C
Melting Pt: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01230986
CAS-Nummer: 25710-20-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %