5-Brom-2,3-diaminopyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
350330050
350330250
ACRO350330050EA
19
CHF
ACRO350330050
ACRO350330250
5-Brom-2,3-diaminopyridin 97%
5-Brom-2,3-diaminopyridin
Formel:
C₅H₆BrN₃ MW: 188.03 g/mol Siedepunkt: 321 Melting Pt: 160…165 °C |
MDL Number:
MFCD00460094 CAS-Nummer: 38875-53-5 EINECS: 254-172-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light brown to purple Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |