Cholesterin (synthetisch)
Lieferant: Molekula
Synonyms: 3β-Hydroxy-5-cholesten5-Cholesten-3β-olCholesterolCholest-5-en-3β-ol
MOLE54776016-100MGEA 0 CHF
MOLE54776016-100MG
Cholesterin (synthetisch)
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
MW: 386,66 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 147…150 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221