β-Alanin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: H-Bala-OHH-β-Ala-OH3-Aminopropansäure3-Aminopropionsäure
ROTH3078.1EA 124.7 CHF
ROTH3078.1
β-Alanin
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204