2-Fluorisobuttersäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25837.MD H25837.03
H25837.MDEA 96.7 CHF
H25837.MD H25837.03
2-Fluorisobuttersäure 95%
2-Fluorisobuttersäure
Purity: 95% CAS No.: 63812-15-7 Molecular Formula: C4H7FO2 Formula Weight: 106.10 Refractive Index: 1.3850 Boiling Point: 57-58°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD03452788
Formel: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C (10 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03452788
CAS-Nummer: 63812-15-7
ADR: 8,II