2-Bromisobuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 47.7 CHF
A15854.14 A15854.22 A15854.36
2-Bromisobuttersäure ≥98%
2-Bromisobuttersäure
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: 42…46 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004168
CAS-Nummer: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1421