2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 64.1 CHF
B21535.03 B21535.06
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Formel: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 123…126 °C
Dichte: 1.450
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192177
CAS-Nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9,III