o-Tolidin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 3,3'-DimethylbenzidinDiaminoditolyl4,4′-Di-o-toluidin4,4'-Bi-o-toluidin4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylp,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31659-100MGEA 73.8 CHF
31659-100MG
o-Tolidin, Supelco®
o-Tolidin
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Siedepunkt: ∼361 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 129…131 °C
Dichte: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651