2-Cyan-5-methylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-4-methylbenzonitril, 2-Amino-4-methylbenzoesäurenitril
43260.03 43260.14
43260.03EA 98.2 CHF
43260.03 43260.14
2-Cyan-5-methylanilin ≥98%
2-Cyan-5-methylanilin
Purity: 98% CAS No.: 26830-96-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Physical Form: Powder Melting Point: 91-93° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00173706
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16
Melting Pt: 91…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173706
CAS-Nummer: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III