VWR® Reinraumhandschuhe, Latex, Unsteril, Klasse 10/ISO 4
Lieferant: VWR Collection
112-6290EA 271 CHF
112-6290 112-6291 112-6292 112-6293
VWR® Reinraumhandschuhe, Latex, Unsteril, Klasse 10/ISO 4
Handschuhe
VWR Reinraumhandschuhe bieten zuverlässigen, beständigen und bequemen Handschutz während anspruchsvollen Reinraum-Anwendungen.
  • Manschette mit Rollrand
  • Naturkautschuk-Latex
  • Geringe Partikelanzahl
  • Silikonfrei
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5; KAT III; AQL 1.5.
Verpackung: Handschuhe sind individuell verpackt zu 100 pro Doppelbeutel, 10 Beutel pro Karton.
Bitte beachten