L-Alanin ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: α-AlaninL(+)-AlaninAH-Ala-OHL-α-Alanin(S)-(+)-Alanin(S)-(+)-2-Aminopropionsäure(S)-(+)-2-Aminopropionic acidL(+)-2-Aminopropionic acidH-L-Ala-OH(S)-(+)-2-Aminopropansäure
0106-100GEA 133 CHF
0106-100G
L-Alanin ≥99%, hochrein
L-Alanin
Nicht tierischen Ursprungs. Weißes, kristallines Pulver.
Unpolar. Aliphatische Aminosäure. Nicht essentielle Aminosäure. Gängige Komponente von Nährmedien. An der Regulierung einer Vielzahl von metabolischen Funktionen beteiligt.
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/12/7455112.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Arsen < = 0,00015%
Asche <= 0,15%
Chlorid <= 0,05%
Schwermetalle <= 0,001%
Sulfat < 0,03%
Eisen < 0,003%
Trocknungsverlust < 0,2%
pH (5%, Wasser) bei 25 °C 5,5 - 7,0
Reinheit > 99%
Spezifische Rotation 13,7° - 15,1°