L-Alanin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: α-AlaninL(+)-AlaninAH-Ala-OHL-α-Alanin(S)-(+)-Alanin(S)-(+)-2-Aminopropionsäure(S)-(+)-2-Aminopropionic acidL(+)-2-Aminopropionic acidH-L-Ala-OH(S)-(+)-2-Aminopropansäure
A1688.0100EA 80.2 CHF
A1688.0100
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203