L-Alanin
Lieferant: Roth Carl
3076.1 3076.2
ROTH3076.1EA 31.8 CHF
ROTH3076.1 ROTH3076.2
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203