L-α-Phenylalanin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: L-α-PhenylalaninH-L-Phe-OH3-Phenyl-L(-)-alaninH-Phe-OH3-Phenyl-L-alanin(S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
A1344.1000EA 1070 CHF
A1344.1000
L-α-Phenylalanin
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271