D-α-Phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
4031149.0025 4031149.0100
BACE4031149.0025EA 0 CHF
BACE4031149.0025 BACE4031149.0100
D-α-Phenylalanin
D-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00004270
CAS-Nummer: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425