D-Alanin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
α-Alanin
, D-α-Alanin
, (R)-(-)-2-Aminopropansäure
, D(-)-2-Aminopropionic acid
, (R)-(-)-2-Aminopropionsäure
, Alanin
, D(-)-Alanin
, (R)-(-)-Alanin
, (R)-(-)-2-Aminopropionic acid
, H-D-Ala-OH
A10231.22EA
824
CHF
A10231.22
A10231.06
A10231.14
D-Alanin ≥99%
D-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ MW: 89,09 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 295 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008077 CAS-Nummer: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Merck Index: 13,00203 |