Rührreaktor, GLS 80 Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 542 CHF
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Rührreaktor, GLS 80 Gewinde, DURAN®
Kolben Spinnerkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, Edelstahl.
  • Teile, die mit Medien in Kontakt kommen, entsprechen vollständig den FDA-Richtlinien
  • Das Rührelement ist austauschbar
  • Mit Hilfe der Komponenten des DURAN® Anschlusssystems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen werden, oder ein steriler Druckausgleich ist möglich
Der GLS 80 Rührreaktor eignet sich für eine große Bandbreite an Labormischvorgängen. Die vorhandenen Anschlüsse ermöglichen das Hinzufügen von Medien in die Flasche bzw. das Entnehmen aus dieser während desMore Product Information