Cellcyte Gen 2 Live Cell Imaging und Analysis
Lieferant: DISCOVER ECHO
ECCG2230 ECCG2CU2
630-3561EA 73440 CHF
630-3561 630-3558
Cellcyte Gen 2 Live Cell Imaging und Analysis
Mikroskope
Bildgebung und Analyse lebender Zellen in Echtzeit innerhalb des Inkubators.
  • Verbesserter Phasenkontrast: Hochauflösender und kontrastreicher Transmissionsbildgebungsmodus
  • Fluoreszenzmikroskopie: Dreikanalig (DAPI, GFP, mCherry) oder vierkanalig (DAPI, GFP, RFP, CY5) verfügbar
  • Offenes, lüfterloses Design: einfachere Zugänglichkeit und Wartung; nutzt Konvektion zum Erhitzen und Zirkulieren warmer Luft, wodurch Vibrationen und die Bildung heißer Stellen vermieden werden
  • Aufnahmesoftware: Automatisierte Aufnahme und benutzerfreundliche Bild- und Datenvisualisierungssoftware
  • Analysesoftware: Integrierte Echtzeit-Bildanalyse mit intelligenten Algorithmen
  • Analysemodule: Konfluenz, Zellzählung, Apoptose, Zytotoxizität, Transfektionseffizienz, Reportergene, Bildung von Immunzellclustern
Der Cellcyte Gen 2 ist für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen geeignet und kann bis zu sechs Wellplatten (jeweils 6 bis 384 Wells) und T-Serie-Kolben unterstützen. 8 TB interner Speicher. Zusätzlicher Speicher kann über externe Festplatten oder über lokal angeschlossene Netzwerklaufwerke hinzugefügt werden. Ultrahelle LEDs mit 50000 Stunden Lebensdauer.
5 MP Monochromkamera: vergrößert Sichtfeld und Auflösung für Fluoreszenzbildgebung
Betriebsbedingungen: (Bildgebungseinheit) 10 bis 40 °C, RH bis zu 95 %, (Steuereinheit) 20 bis 40 °C
Beleuchtungstechnik: Verbesserte Kontur- und Fluoreszenzbildgebung (drei oder vier Fluoreszenzkanäle verfügbar)
Exportformate: Film (AVI), Bild (TIFF, PNG), Daten (CVS, XLXS)
Bestellinformation: Zu vervollständigen mit Steuereinheit und Kolbeneinsätzen, die separat erhältlich sind. Steuereinheit mit Software (erforderliche Option) – zur Gerätesteuerung und -erfassung. Spheroid-Software (optional) – Echtzeit-Spheroid-Bildgebung und -Analyse bei 4X Vergrößerung.
Lieferumfang: Lieferung mit Cellcyte Gen 2-Bildgebungseinheit, Steuereinheit, integrierter Monochromkamera für verbesserte Phasenkontrast- und Fluoreszenzbildgebung und Stromversorgung.