DURAN® Dichtungsringe, für polierte Kugelköpfe (VITON)
Lieferant: DWK Life Sciences
1155355 1155356
SCOT1155355EA 66 CHF
SCOT1155355 SCOT1155356
DURAN® Dichtungsringe, für polierte Kugelköpfe (VITON)
Versiegeln Dichtringe
Kugelköpfe ohne Schliff dichten nur über den Dichtring ab.
  • Nicht autoklavierbar
  • Wird in Vakuumanwendungen eingesetzt
Aufgrund der Materialeigenschaften für Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtrings einsetzbar.