Findenser™ Luftkondensator für Magnetrührer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-81820-00 505-81810-00 505-81710-00 505-81720-00 505-81800-00
HEID505-81820-00EA 526 CHF
HEID505-81820-00 HEID505-81810-00 HEID505-81710-00 HEID505-81720-00 HEID505-81800-00
Findenser™ Luftkondensator für Magnetrührer
Kühler
Der Hochleistungs Findenser™ in der Standardgröße (400 mm) ist für Synthesen unter Rückfluss mit Lösungsmittelvolumina bis zu 1 Liter geeignet.
  • Spart Wasser, Platz und Kosten
  • Patentiertes Design
  • Lamellenmantel aus Aluminium
  • Hervorragende Wärmeleitfähigkeit
  • Hochleistungs-Luftkühlung
  • Chemisch beständige eloxierte Oberfläche
  • Geschliffene Glaskegel
Er kann mit Standard-Laborklemmen oder mit dem Findenser™-Befestigungssatz befestigt werden (separat erhältlich).
Der Findenser™ ist für die Rückflusskühlung geeignet.
Der Findenser™ kann in Forschungslaboren, anderen Laboren und Produktionsstätten in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:
Chemie
Pharmazie
Biologie
Umweltanalytik
Grundlagenforschung
Ähnliche Forschungslabore