Spannfutter für elektronische Rührer der RZR-Serie
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-02000-00 509-01000-00-0
441-1202EA 1010 CHF
441-1202 HEID509-01000-00-0
Spannfutter für elektronische Rührer der RZR-Serie
Rührer Rührwerkzeuge
Die Spannfutter sind für die Verwendung mit allen elektronischen Rührern der RZR-Serie konzipiert.
Das Spannfutter und der Schlüsselsatz sind mit einer Hartchromoberfläche versehen. Die flexible Welle verfügt über ein maximales Drehmoment von 150 Ncm.